5-Fluor-2-nitrophenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Fluoro-2-hydroxynitrobenzene
A12568.09
A12568.18
A12568.30
A12568.09EA
32.2
EUR
A12568.09
A12568.18
A12568.30
5-Fluor-2-nitrophenol ≥98%
5-Fluor-2-nitrophenol
Purity: 98%
CAS No.: 446-36-6
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Flash Point: 91°(195°F)
Melting Point: 30-36°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 1870311
MDL No.: MFCD00007107
Formel:
C₆H₄FNO₃ Molecular Weight: 157.1 g/mol Siedepunkt: 260 °C Schmelzpunkt: 30…36 °C Flammpunkt: 91 °C (195 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007107 CAS-Nummer: 446-36-6 EINECS: 207-168-6 |