5-Fluor-2-nitrophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
001470-25G 001470-100G 001470-250G
FLUO001470-25GEA 31.1 EUR
FLUO001470-25G FLUO001470-100G FLUO001470-250G
5-Fluor-2-nitrophenol
5-Fluor-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 36…37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007107
CAS-Nummer: 446-36-6
EINECS: 207-168-6