3-Fluorphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A13598.09 A13598.18
A13598.09EA 48.1 EUR
A13598.09 A13598.18
3-Fluorphenol ≥98%
3-Fluorphenol
Purity: 98% CAS No.: 372-20-3 Molecular Formula: C6H5FO Formula Weight: 112.10 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.5140 Odour: Phenol-like Melting Point: 12-14° Boiling Point: 177-179° Beilstein Reference: 1904536 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00002254
Formel: C₆H₅FO
Molecular Weight: 112.1 g/mol
Siedepunkt: 177…179 °C
Schmelzpunkt: 12…14 °C
Dichte: 1.246
Flammpunkt: 71 °C (159 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002254
CAS-Nummer: 372-20-3
EINECS: 206-748-6
UN: 2922
ADR: 8 III