3-Fluorphenol

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

SB01944.1 SB01944.10 SB01944.50
MAYBSB01944.1EA 0 EUR
MAYBSB01944.1 MAYBSB01944.10 MAYBSB01944.50
3-Fluorphenol
3-Fluorphenol
Formel: C₆H₅FO
Molecular Weight: 112.1 g/mol
Siedepunkt: 178
Schmelzpunkt: 13.7
Dichte: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002254
CAS-Nummer: 372-20-3
EINECS: 206-748-6
UN: 2810
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR