3-Fluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
002173-25G 002173-100G 002173-500G
FLUO002173-25GEA 72.9 EUR
FLUO002173-25G FLUO002173-100G FLUO002173-500G
3-Fluorphenol
3-Fluorphenol
Formel: C₆H₅FO
Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 13,7 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002254
CAS-Nummer: 372-20-3
EINECS: 206-748-6
UN: 2810
ADR: 6.1,II