4-Fluorphenol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Fluor-4-hydroxybenzol
A11945.14
A11945.22
A11945.36
A11945.14EA
35.4
EUR
A11945.14
A11945.22
A11945.36
4-Fluorphenol ≥99%
4-Fluorphenol
Purity: 99%
CAS No.: 371-41-5
Molecular Formula: C6H5FO
Formula Weight: 112.10
Flash Point: 68°(154°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 185-188°
Beilstein Reference: 1362752
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00002316
Formel:
C₆H₅FO Siedepunkt: 185…188 °C Schmelzpunkt: 44…50 °C Dichte: 1,22 Flammpunkt: 68 °C (154 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002316 CAS-Nummer: 371-41-5 EINECS: 206-736-0 UN: 2923 ADR: 8,III |