4-Fluorphenol
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
SB00777.1 SB00777.10 SB00777.50
MAYBSB00777.1EA 0 EUR
MAYBSB00777.1 MAYBSB00777.10 MAYBSB00777.50
4-Fluorphenol
4-Fluorphenol
Formel: C₆H₅FO
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 44…47 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002316
CAS-Nummer: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
UN: 2923
ADR: 8,III