2,3,5,6-Tetrafluorphenol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
188390050 188390250
ACRO188390050EA 46.6 EUR
ACRO188390050 ACRO188390250
2,3,5,6-Tetrafluorphenol 98%
2,3,5,6-Tetrafluorphenol
Formel: C₆H₂F₄O
Molecular Weight: 166.07 g/mol
Siedepunkt: 140
Schmelzpunkt: 33…38 °C
Flammpunkt: 79 °C
MDL: MFCD00002157
CAS-Nummer: 769-39-1
EINECS: 212-209-6
UN: 2923
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 38 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥98.5 %