2,3,5,6-Tetrafluorphenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A12686.06 A12686.14
A12686.06EA 37.7 EUR
A12686.06 A12686.14
2,3,5,6-Tetrafluorphenol ≥97%
2,3,5,6-Tetrafluorphenol
Purity: 97% CAS No.: 769-39-1 Molecular Formula: C6H2F4O Formula Weight: 166.07 Flash Point: 79°(174°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 141-143° Beilstein Reference: 1911548 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002157
Formel: C₆H₂F₄O
Molecular Weight: 166.07 g/mol
Siedepunkt: 141…143 °C
Schmelzpunkt: 28…30 °C
Flammpunkt: 79 °C (174 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002157
CAS-Nummer: 769-39-1
EINECS: 212-209-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable