2,3,5,6-Tetrafluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
001820-100G 001820-25G
FLUO001820-100GEA 288 EUR
FLUO001820-100G FLUO001820-25G
2,3,5,6-Tetrafluorphenol
2,3,5,6-Tetrafluorphenol
Formel: C₆H₂F₄O
Molecular Weight: 166.07 g/mol
Siedepunkt: 140
Schmelzpunkt: 30
MDL: MFCD00002157
CAS-Nummer: 769-39-1
EINECS: 212-209-6
UN: 3261
ADR: 8 II