2,3,6-Trifluorphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B20379.03 B20379.06
B20379.03EA 36 EUR
B20379.03 B20379.06
2,3,6-Trifluorphenol ≥98%
2,3,6-Trifluorphenol
Purity: 98% CAS No.: 113798-74-6 Molecular Formula: C6H3F3O Formula Weight: 148.09 Flash Point: 63°(145°F) Melting Point: 31-36° Beilstein Reference: 4976927 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00061214
Formel: C₆H₃F₃O
Molecular Weight: 148.08 g/mol
Siedepunkt: 155
Schmelzpunkt: 31…36 °C
Flammpunkt: 63 °C (145 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061214
CAS-Nummer: 113798-74-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable