2,3,6-Trifluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
001850-5G 001850-25G
FLUO001850-5GEA 134 EUR
FLUO001850-5G FLUO001850-25G
2,3,6-Trifluorphenol
2,3,6-Trifluorphenol
Formel: C₆H₃F₃O
Molecular Weight: 148,08 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 33…37 °C
MDL: MFCD00061214
CAS-Nummer: 113798-74-6
UN: 3261
ADR: 8,II