3,4,5-Trifluorphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
51092-1G-F 51092-5G-F
SIAL51092-1G-FEA 25 EUR
SIAL51092-1G-F SIAL51092-5G-F
3,4,5-Trifluorphenol, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trifluorphenol
Formel: C₆H₃F₃O
Molecular Weight: 148,08 g/mol
Dichte: 1,629 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042427
CAS-Nummer: 99627-05-1
EINECS: 436-120-9
UN: 3261
ADR: 8,II