Pentafluorphenol 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
147130050 147130100 147131000
ACRO147130050EA 34.1 EUR
ACRO147130050 ACRO147130100 ACRO147131000
Pentafluorphenol 99+%
Pentafluorphenol
Formel: C₆HF₅O
Molecular Weight: 184,07 g/mol
Siedepunkt: 143 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 34…36 °C
Dichte: 1,75 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002156
CAS-Nummer: 771-61-9
EINECS: 212-235-8
UN: 2923
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %