Pentafluorphenol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
A15574.06 A15574.14 A15574.22
A15574.06EA 37.5 EUR
A15574.06 A15574.14 A15574.22
Pentafluorphenol ≥99%
Pentafluorphenol
Purity: 99% CAS No.: 771-61-9 Molecular Formula: C6HF5O Formula Weight: 184.06 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.4270 Melting Point: 32-36° Boiling Point: 143° Beilstein Reference: 1912584 MDL No.: MFCD00002156
Formel: C₆HF₅O
Molecular Weight: 184,07 g/mol
Siedepunkt: 143 °C
Schmelzpunkt: 32…36 °C
Dichte: 1,757
Flammpunkt: 72 °C (161 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002156
CAS-Nummer: 771-61-9
EINECS: 212-235-8
UN: 3261
ADR: 8,II