Pentafluorphenol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol

001354-25G 001354-100G 001354-1KG
FLUO001354-25GEA 55.4 EUR
FLUO001354-25G FLUO001354-100G FLUO001354-1KG
Pentafluorphenol
Pentafluorphenol
Formel: C₆HF₅O
Molecular Weight: 184,07 g/mol
Siedepunkt: 143 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 34…36 °C
Dichte: 1,75 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002156
CAS-Nummer: 771-61-9
EINECS: 212-235-8
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR