2-Fluorthiophenol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Fluorbenzol-1-thiol, 2-Fluorbenzolthiol, o-Fluorthiophenol, 2-Fluorphenylmercaptan, 1-Fluor-2-mercaptobenzol
B24995.03
B24995.06
B24995.14
B24995.03EA
20.8
EUR
B24995.03
B24995.06
B24995.14
2-Fluorthiophenol ≥97%
2-Fluorthiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 2557-78-0
Molecular Formula: C6H5FS
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.5550
Odour: Stench
Boiling Point: 164°
Beilstein Reference: 2039768
UN No.: 3071
MDL No.: MFCD00041419
Formel:
C₆H₅FS Molecular Weight: 128,17 g/mol Siedepunkt: 164 °C Dichte: 1,203 Flammpunkt: 56 °C (133 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041419 CAS-Nummer: 2557-78-0 UN: 3071 ADR: 6.1,II |