2-Fluorthiophenol

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: 2-Fluorbenzol-1-thiol, 2-Fluorbenzolthiol, o-Fluorthiophenol, 2-Fluorphenylmercaptan, 1-Fluor-2-mercaptobenzol

003237-5G 003237-25G 003237-100G
FLUO003237-5GEA 31.1 EUR
FLUO003237-5G FLUO003237-25G FLUO003237-100G
2-Fluorthiophenol
2-Fluorthiophenol
Formel: C₆H₅FS
Siedepunkt: 162…164 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,191 g/cm³ (30 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00041419
CAS-Nummer: 2557-78-0
UN: 3071
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR