3-Fluorthiophenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Fluorphenylmercaptan, 3-Fluorbenzolthiol, m-Fluorthiophenol, 1-Fluor-3-mercaptobenzol, 3-Fluorbenzol-1-thiol
B23114.03 B23114.06 B23114.14
B23114.03EA 30 EUR
B23114.03 B23114.06 B23114.14
3-Fluorthiophenol ≥98%
3-Fluorthiophenol
Purity: 98% CAS No.: 2557-77-9 Molecular Formula: C6H5FS Formula Weight: 128.17 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.5540 Odour: Stench Boiling Point: 156° Beilstein Reference: 2039302 UN No.: 3071 MDL No.: MFCD00040227
Formel: C₆H₅FS
Siedepunkt: 156 °C
Dichte: 1,203
Flammpunkt: 58 °C (136 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040227
CAS-Nummer: 2557-77-9
EINECS: 219-876-2
UN: 3071
ADR: 6.1,II