4-Fluorthiophenol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Fluorbenzol-1-thiol, 4-Fluorphenylmercaptan, 1-Fluor-4-mercaptobenzol, 4-Mercaptofluorbenzol, 4-Fluorbenzolthiol, p-Fluorthiophenol
119650100
119650500
ACRO119650100EA
59.2
EUR
ACRO119650100
ACRO119650500
4-Fluorthiophenol 97%
4-Fluorthiophenol
Formel:
C₆H₅FS Molecular Weight: 128,17 g/mol Siedepunkt: 164 °C (1013 hPa) Dichte: 1,1996 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004846 CAS-Nummer: 371-42-6 EINECS: 206-737-6 UN: 1228 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5490 to 1.5520 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |