4-Fluorthiophenol, (max. 7% H₂O) 98+% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Fluorbenzol-1-thiol, 4-Fluorphenylmercaptan, 1-Fluor-4-mercaptobenzol, 4-Mercaptofluorbenzol, 4-Fluorbenzolthiol, p-Fluorthiophenol
A17600.06 A17600.14 A17600.22
A17600.06EA 44.4 EUR
A17600.06 A17600.14 A17600.22
4-Fluorthiophenol, (max. 7% H₂O) 98+% (Trockengewicht)
4-Fluorthiophenol
Purity: 98+% CAS No.: 371-42-6 Molecular Formula: C6H5FS Formula Weight: 128.17 Flash Point: 57°(135°F) Refractive Index: 1.5500 Odour: Unpleasant Boiling Point: 170-172° Beilstein Reference: 1446350 UN No.: 3071 MDL No.: MFCD00004846
Formel: C₆H₅FS
Molecular Weight: 128,17 g/mol
Siedepunkt: 170…172 °C
Dichte: 1,203
Flammpunkt: 57 °C (135 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004846
CAS-Nummer: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
UN: 3071
ADR: 6.1,II