4-Fluorthiophenol

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Fluorbenzol-1-thiol, 4-Fluorphenylmercaptan, 1-Fluor-4-mercaptobenzol, 4-Mercaptofluorbenzol, 4-Fluorbenzolthiol, p-Fluorthiophenol

SB01479.1 SB01479.10 SB01479.50
MAYBSB01479.1EA 0 EUR
MAYBSB01479.1 MAYBSB01479.10 MAYBSB01479.50
4-Fluorthiophenol
4-Fluorthiophenol
Formel: C₆H₅FS
Siedepunkt: 164 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1996 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004846
CAS-Nummer: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
UN: 3071
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR