4-Fluorthiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 4-Fluorbenzol-1-thiol, 4-Fluorphenylmercaptan, 1-Fluor-4-mercaptobenzol, 4-Mercaptofluorbenzol, 4-Fluorbenzolthiol, p-Fluorthiophenol
001625-25G 001625-100G 001625-250G
FLUO001625-25GEA 55.4 EUR
FLUO001625-25G FLUO001625-100G FLUO001625-250G
4-Fluorthiophenol
4-Fluorthiophenol
Formel: C₆H₅FS
Siedepunkt: 164 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1996 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004846
CAS-Nummer: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
UN: 3071
ADR: 6.1,II