1,4-Diiodbenzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
185970500 185972500
ACRO185970500EA 86.5 EUR
ACRO185970500 ACRO185972500
1,4-Diiodbenzol 98%
1,4-Diiodbenzol
Formel: C₆H₄I₂
Molecular Weight: 329.91 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 128…132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001054
CAS-Nummer: 624-38-4
EINECS: 210-842-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 133 °C
GC ≥97.5 %