1,4-Diiodbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A15335.14 A15335.22
A15335.14EA 53.1 EUR
A15335.14 A15335.22
1,4-Diiodbenzol ≥98%
1,4-Diiodbenzol
Purity: 98% CAS No.: 624-38-4 Molecular Formula: C6H4I2 Formula Weight: 329.91 Melting Point: 128-132° Boiling Point: 285° MDL No.: MFCD00001054
Formel: C₆H₄I₂
Molecular Weight: 329,91 g/mol
Siedepunkt: 285 °C
Schmelzpunkt: 128…132 °C
Dichte: 2,88 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001054
CAS-Nummer: 624-38-4
EINECS: 210-842-2