Iodbenzol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Phenyliodid

122331000 122335000
ACRO122331000EA 111 EUR
ACRO122331000 ACRO122335000
Iodbenzol 98%
Iodbenzol
Formel: C₆H₅I
Molecular Weight: 204.01 g/mol
Siedepunkt: 188 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1.82 g/cm³
Flammpunkt: 74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001029
CAS-Nummer: 591-50-4
EINECS: 209-719-6
Merck Index: 13,05051

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6180 to 1.6200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR