Iodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: Phenyliodid
003461-500G 003461-100G
FLUO003461-500GEA 219 EUR
FLUO003461-500G FLUO003461-100G
Iodbenzol
Iodbenzol
Formel: C₆H₅I
Molecular Weight: 204.01 g/mol
Siedepunkt: 188
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1.838 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 74
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001029
CAS-Nummer: 591-50-4
EINECS: 209-719-6
Merck Index: 13,05051