2-Iodbenzaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
368170010
368170050
ACRO368170010EA
92.5
EUR
ACRO368170010
ACRO368170050
2-Iodbenzaldehyd 98%
2-Iodbenzaldehyd
Formel:
C₇H₅IO Molecular Weight: 232,02 g/mol Siedepunkt: 129 °C (14 mmHg) Schmelzpunkt: 34…38 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00039570 CAS-Nummer: 26260-02-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Powder or low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 34 to 38 °C |
GC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...