2-Iodbenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L17446.03
L17446.06
L17446.03EA
90.5
EUR
L17446.03
L17446.06
2-Iodbenzaldehyd ≥98%
2-Iodbenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 26260-02-6
Molecular Formula: C7H5IO
Formula Weight: 232.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 36-37°
Boiling Point: 102°/3mm
Beilstein Reference: 1927296
MDL No.: MFCD00039570
Formel:
C₇H₅IO Molecular Weight: 232,02 g/mol Siedepunkt: 102 °C (3 mmHg) Schmelzpunkt: 36…37 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00039570 CAS-Nummer: 26260-02-6 |