5-Iodvanillin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde
156670050 156670250
ACRO156670050EA 22.5 EUR
ACRO156670050 ACRO156670250
5-Iodvanillin 97%
5-Iodvanillin
Formel: C₈H₇IO₃
Molecular Weight: 278,05 g/mol
Siedepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 180…184 °C
MDL: MFCD00006941
CAS-Nummer: 5438-36-8
EINECS: 226-617-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
HPLC ≥96.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.01