5-Iodvanillin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde
A15162.09 A15162.18 A15162.30
A15162.09EA 29.1 EUR
A15162.09 A15162.18 A15162.30
5-Iodvanillin ≥98%
5-Iodvanillin
Purity: 98% CAS No.: 5438-36-8 Molecular Formula: C8H7IO3 Formula Weight: 278.05 Odour: Irritating Melting Point: 181-184° Beilstein Reference: 2049762 MDL No.: MFCD00006941
Formel: C₈H₇IO₃
Molecular Weight: 278,05 g/mol
Siedepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 181…184 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006941
CAS-Nummer: 5438-36-8
EINECS: 226-617-7