5-Iodvanillin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde
SB01117.1 SB01117EA SB01117EE
MAYBSB01117.1EA 0 EUR
MAYBSB01117.1 MAYBSB01117EA MAYBSB01117EE
5-Iodvanillin
5-Iodvanillin
Formel: C₈H₇IO₃
Molecular Weight: 278,05 g/mol
Siedepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 186…187 °C
MDL: MFCD00006941
CAS-Nummer: 5438-36-8
EINECS: 226-617-7