4-Iodbenzonitril 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
412380250
412380050
ACRO412380250EA
210
EUR
ACRO412380250
ACRO412380050
4-Iodbenzonitril 99%
4-Iodbenzonitril
Formel:
C₇H₄IN Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 125…128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051310 CAS-Nummer: 3058-39-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to yellow-brown Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 125 to 128 °C |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | 50 to 150 ppm Amylene |