4-Iodbenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: p-Iodobenzonitrile
B25104.06 B25104.14 B25104.22 AB146779.0005
B25104.06EA 66.7 EUR
B25104.06 B25104.14 B25104.22 ABCRAB146779.0005
4-Iodbenzonitril ≥98%
4-Iodbenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 3058-39-7 Molecular Formula: C7H4IN Formula Weight: 229.02 Melting Point: 125-127° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00051310
Formel: C₇H₄IN
Molecular Weight: 229.02 g/mol
Siedepunkt: 285
Schmelzpunkt: 125…127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051310
CAS-Nummer: 3058-39-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III