2,3,5-Triiodbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: TIBA
L02679.06 L02679.14 L02679.22
L02679.06EA 39.3 EUR
L02679.06 L02679.14 L02679.22
2,3,5-Triiodbenzoesäure ≥98%
2,3,5-Triiodbenzoesäure
Purity: 98+% CAS No.: 88-82-4 Molecular Formula: C7H3I3O2 Formula Weight: 499.81 Melting Point: 220-222° Beilstein Reference: 1955088
Formel: C₇H₃I₃O₂
Molecular Weight: 499.81 g/mol
Siedepunkt: 416
Schmelzpunkt: 220…222 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002420
CAS-Nummer: 88-82-4
EINECS: 201-859-6