2-Iodbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: o-Iodobenzoic acid
A10563.14 A10563.22 A10563.36
A10563.14EA 25.4 EUR
A10563.14 A10563.22 A10563.36
2-Iodbenzoesäure ≥98%
2-Iodbenzoesäure
Purity: 98+% CAS No.: 88-67-5 Molecular Formula: C7H5IO2 Formula Weight: 248.02 Melting Point: 160-164° Beilstein Reference: 1861406 Merck Reference: 14,5030 MDL No.: MFCD00002419
Formel: C₇H₅IO₂
Molecular Weight: 248,02 g/mol
Siedepunkt: 314 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 160…164 °C
Dichte: 2,250
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002419
CAS-Nummer: 88-67-5
EINECS: 201-850-7
Merck Index: 14,5030