2-Iodbenzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
o-Iodobenzoic acid
BTB05694.250
BTB05694.1
MAYBBTB05694.250EA
0
EUR
MAYBBTB05694.250
MAYBBTB05694.1
2-Iodbenzoesäure
2-Iodbenzoesäure
Formel:
C₇H₅IO₂ Molecular Weight: 248,02 g/mol Siedepunkt: 314 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 159…160 °C Dichte: 2,25 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002419 CAS-Nummer: 88-67-5 EINECS: 201-850-7 Merck Index: 13,05052 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...