3-Iodbenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: m-Iodobenzoic acid
160480100 160480500
ACRO160480100EA 36.3 EUR
ACRO160480100 ACRO160480500
3-Iodbenzoesäure 98%
3-Iodbenzoesäure
Formel: C₇H₅IO₂
Molecular Weight: 248,02 g/mol
Siedepunkt: 337 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 185…189 °C
Dichte: 2,171 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002496
CAS-Nummer: 618-51-9
EINECS: 210-555-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 189 °C
HPLC ≥97.5 %