3-Iodbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: m-Iodobenzoic acid
A11515.30 A11515.18 A11515.09
A11515.30EA 492 EUR
A11515.30 A11515.18 A11515.09
3-Iodbenzoesäure ≥98%
3-Iodbenzoesäure
Purity: 98+% CAS No.: 618-51-9 Molecular Formula: C7H5IO2 Formula Weight: 248.02 Melting Point: 186-188° Beilstein Reference: 971088
Formel: C₇H₅IO₂
Molecular Weight: 248,02 g/mol
Siedepunkt: 337 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 186…188 °C
Dichte: 2,171 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002496
CAS-Nummer: 618-51-9
EINECS: 210-555-2