3-Iodbenzoesäure

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: m-Iodobenzoic acid

TL00549.250 TL00549.1
CHMPTL00549.250EA 0 EUR
CHMPTL00549.250 MAYBTL00549.1
3-Iodbenzoesäure
3-Iodbenzoesäure
Formel: C₇H₅IO₂
Molecular Weight: 248,02 g/mol
Siedepunkt: 337 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 186…188 °C
Dichte: 2,171 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002496
CAS-Nummer: 618-51-9
EINECS: 210-555-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR