4-Iodbenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: p-Iodobenzoic acid
124480100 124480500
ACRO124480100EA 39.4 EUR
ACRO124480100 ACRO124480500
4-Iodbenzoesäure 98%
4-Iodbenzoesäure
Formel: C₇H₅IO₂
Molecular Weight: 248,02 g/mol
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 270…274 °C
Dichte: 2,184 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002533
CAS-Nummer: 619-58-9
EINECS: 210-603-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 270 to 274 °C
HPLC ≥97.5 %