4-Iodbenzoesäure ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: p-Iodobenzoic acid

A10730.09 A10730.18 A10730.30
A10730.09EA 38.9 EUR
A10730.09 A10730.18 A10730.30
4-Iodbenzoesäure ≥97%
4-Iodbenzoesäure

Purity: 97% CAS No.: 619-58-9 Molecular Formula: C7H5IO2 Formula Weight: 248.02 Melting Point: ca 265° dec. Beilstein Reference: 1860232

Formel: C₇H₅IO₂
Molecular Weight: 248,02 g/mol
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 265 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,18
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002533
CAS-Nummer: 619-58-9
EINECS: 210-603-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR