4-Iodbenzoesäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: p-Iodobenzoic acid
TL00580.250 TL00580.1
CHMPTL00580.250EA 0 EUR
CHMPTL00580.250 MAYBTL00580.1
4-Iodbenzoesäure
4-Iodbenzoesäure
Formel: C₇H₅IO₂
Molecular Weight: 248,02 g/mol
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Dichte: 2,184 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002533
CAS-Nummer: 619-58-9
EINECS: 210-603-2