4-Iodbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: p-Iodobenzoic acid
005464-25G 005464-100G
FLUO005464-25GEA 48.8 EUR
FLUO005464-25G FLUO005464-100G
4-Iodbenzoesäure
4-Iodbenzoesäure
Formel: C₇H₅IO₂
Molecular Weight: 248,02 g/mol
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Dichte: 2,184 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002533
CAS-Nummer: 619-58-9
EINECS: 210-603-2