3,5-Diiodsalicylsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid
A19786.22
A19786.36
A19786.22EA
98.8
EUR
A19786.22
A19786.36
3,5-Diiodsalicylsäure ≥97%
3,5-Diiodsalicylsäure
Purity: 97%
CAS No.: 133-91-5
Molecular Formula: C7H4I2O3
Formula Weight: 389.91
Melting Point: 228-234°
Beilstein Reference: 2615358
Merck Reference: 14,3190
MDL No.: MFCD00002444
Formel:
C₇H₄I₂O₃ Molecular Weight: 389.92 g/mol Siedepunkt: 381 Schmelzpunkt: 228…234 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002444 CAS-Nummer: 133-91-5 EINECS: 205-124-0 Merck Index: 13,03212 |