4-Iodanilin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
156610250 156611000 156615000
ACRO156610250EA 46 EUR
ACRO156610250 ACRO156611000 ACRO156615000
4-Iodanilin 99%
4-Iodanilin
Formel: C₆H₆IN
Molecular Weight: 219,02 g/mol
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 59…64 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007848
CAS-Nummer: 540-37-4
EINECS: 208-743-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05049
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to grey-brown to dark grey Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 64 °C
GC ≥98.5 %