4-Iodanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B21936.18 B21936.30 AB131851.0050
B21936.18EA 52.4 EUR
B21936.18 B21936.30 ABCRAB131851.0050
4-Iodanilin ≥98%
4-Iodanilin
Purity: 98% CAS No.: 540-37-4 Molecular Formula: C6H6IN Formula Weight: 219.03 Melting Point: 61-64° Beilstein Reference: 774101 Merck Reference: 14,5027 MDL No.: MFCD00007848
Formel: C₆H₆IN
Molecular Weight: 219,02 g/mol
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 61…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007848
CAS-Nummer: 540-37-4
EINECS: 208-743-4
Merck Index: 14,5027