4-Iodanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
005423-25G 005423-100G
FLUO005423-25GEA 45.9 EUR
FLUO005423-25G FLUO005423-100G
4-Iodanilin
4-Iodanilin
Formel: C₆H₆IN
Molecular Weight: 219,02 g/mol
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 61…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007848
CAS-Nummer: 540-37-4
EINECS: 208-743-4
Merck Index: 13,05049