1-Iod-3-nitrobenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B21605.14
B21605.22
B21605.14EA
45.2
EUR
B21605.14
B21605.22
1-Iod-3-nitrobenzol ≥99%
1-Iod-3-nitrobenzol
Purity: 99%
CAS No.: 645-00-1
Molecular Formula: C6H4INO2
Formula Weight: 249.01
Flash Point: 71°(159°F)
Melting Point: 35-38°
Boiling Point: 279-280°
Beilstein Reference: 1525167
UN No.: 2926
MDL No.: MFCD00007218
Formel:
C₆H₄INO₂ Siedepunkt: 279…280 °C Schmelzpunkt: 35…38 °C Dichte: 2,227 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 71 °C (159 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007218 CAS-Nummer: 645-00-1 EINECS: 211-427-9 UN: 2926 ADR: 4.1,III |