1-Iod-4-nitrobenzol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
122380250 122381000
ACRO122380250EA 67 EUR
ACRO122380250 ACRO122381000
1-Iod-4-nitrobenzol 99%
1-Iod-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₄INO₂
Siedepunkt: 289 °C (772 mmHg)
Schmelzpunkt: 171…173 °C
Dichte: 2,273 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007299
CAS-Nummer: 636-98-6
EINECS: 211-272-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 177 °C
GC ≥98.5 %
UV at 270 nm A: ≤0.05
pH 8 to 9
Titration with HClO4 99.5 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Lead (Pb) ≤0.0005 %